Learn More
Acide tétrahydropyrane-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15365078 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15365078 5 g 5g
15375078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15365078 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5337-03-1
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Clé InChI AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid, pubchem9730, acmc-2097ha
CID PubChem 219302
Nom IUPAC acide oxane-4-carboxylique
SMILES C1COCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Point de fusion 87.0°C to 89.0°C
Point d’ébullition 115.0°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.