missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure tétrahydrothiopyran-4-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™

Code produit. p-3830509
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10462834

Marque: Thermo Scientific Maybridge CC61902CB

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 121654-84-0
Formule moléculaire C6H9ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 164.647
Numéro MDL MFCD09879922
Clé InChI RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
CID PubChem 14547368
Nom IUPAC Chlorure de thiane-4-carbonyle
SMILES C1CSCCC1C(=O)Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.66
Pourcentage de pureté 95%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis