Learn More
Tétrakis(1-méthyléthyl)méthylènediphosphonate, Mikromol™
Code produit 30049893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049893 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049893 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3503.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tétrakis(1-méthyléthyl)méthylènediphosphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraisopropyl methylenediphosphonate
CAS 1660-95-3
Noms d’analytes ou de composants Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H30 O6 P2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Medronic Acid Imp. B (EP), P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide, Medronic Acid Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Nom IUPAC 2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylméthyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 344,1518 g/mol