Learn More
Tétrakis(diméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490188
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490188 5 g 5g
11400198 25 g 25g
11410198 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23754.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17082-47-2 | C8H24O4Si5 | 324.70 g/mol
It is employed for non-volatile NMR standard for high temperature work, in place of the highly volatile and as cross linker for vinyl functional silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la norme de RMN non volatile pour les travaux à haute température, à la place de celle hautement volatile et comme agent de liaison pour les silicones à fonction vinyle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17082-47-2
Formule moléculaire C8H24O4Si5
Poids moléculaire (g/mol) 324.70
Numéro MDL MFCD00053848
Clé InChI UOUILILVWRHZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis dimethylsilyl orthosilicate
Spécification
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Nom chimique ou matériau Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Point de fusion -60°C
Quantité 5 g
Beilstein 1793898
Point d’éclair 67°C (153°F)
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 328.73
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.388
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.884