Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99,8 % (base des métaux), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3257057
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
Code produit. 11305799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010548.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hydrosilation, isomérisation, carbonylation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14221-01-3
Formule moléculaire C72H60P4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 1155.59
Numéro MDL MFCD00010012
Clé InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Point de fusion 100°C to 105°C
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Quantité 0.5 g
Beilstein 6704828
Sensibilité Air sensitive
Synonyme tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
Nom IUPAC Palladium;triphénylphosphane
Poids de la formule 1155.57
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)