Learn More
α-tétralone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10284800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10284800
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-34-0
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00001688
Clé InChI XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
CID PubChem 10724
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Tetralone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0960g/mL
Point d’ébullition 127.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5675 to 1.5695
Quantité 100 g
Beilstein 07, 370
Gravité spécifique 1.096
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide