Learn More
Hydroxyde d’ammonium tétraméthylique, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10558260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10558260 25 mL 25mL
10132450 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0940/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 75-59-2
Formule moléculaire C4H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
Numéro MDL 8280
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
CID PubChem 60966
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 102°C
Point de fusion -25°C
Couleur Jaune
pH 13
Forme physique Liquide
Quantité 25 mL
Poids de la formule 91.15g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 16mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide