Learn More
Orthocarbonate de tétraméthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462789
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462789 1 g 1g
15472789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66617.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1850-14-2
Formule moléculaire C5H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 136.147
Numéro MDL MFCD00008473
Clé InChI AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
CID PubChem 74613
Nom IUPAC tétraméthoxyméthane
SMILES COC(OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyl orthocarbonate
Point de fusion -5°C
Couleur Incolore
Densité 1.017 g/mL
Point d’ébullition 114°C
Point d’éclair 22°C (72°F)
Formule linéaire C(OCH3)4
Indice de réfraction 1.385
Quantité 1 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1737682
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide