Learn More
Bromure de tétraméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451930
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11451930
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13368.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-20-0 | C4H12BrN | 154.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le bromure de tétraméthylammonium agit comme réactif de paire d’ions. Il est utilisé comme agent actif de surface et ingrédient actif pour les conditionneurs. De plus, il est utilisé comme adoucissant pour les textiles et les produits en papier. Il est aussi utilisé comme agent de désinfection, désinfectant, antimicrobien et antistatique. En outre, il joue un rôle important en tant que catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-20-0
Formule moléculaire C4H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 154.05
Numéro MDL MFCD00011626
Clé InChI DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
CID PubChem 66137
ChEBI CHEBI:55317
Nom IUPAC Tétrapropylazanium;bromure
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium bromide
Point de fusion >300°C
Densité 1.56
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)4NBr
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3620955
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,chloroform and acetone.
Poids de la formule 154.06
Pourcentage de pureté 98%