Learn More
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438067
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11438067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17467.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 558-32-7 | C4H12F6NP | 219.111 g/mol
It finds its application in the oxidation of cytochrome c in nonaqueous solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans l’oxydation du cytochrome c dans des solvants non aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-32-7
Formule moléculaire C4H12F6NP
Poids moléculaire (g/mol) 219.111
Numéro MDL MFCD00012012
Clé InChI ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
CID PubChem 11209
Nom IUPAC tétraméthylazane;hexafluorophosphate
SMILES C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)4NPF6
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3730394
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 219.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylammoniumhexafluorophosphate