Learn More
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
It finds its application in the oxidation of cytochrome c in nonaqueous solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans l’oxydation du cytochrome c dans des solvants non aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
Il trouve son application dans l’oxydation du cytochrome c dans des solvants non aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hexafluorophosphate |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | (CH3)4NPF6 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Beilstein | 3730394 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 219.1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetramethylammonium hexafluorophosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylammoniumhexafluorophosphate