Learn More
Hydrogensulfate de tétraméthylammonium, 99 + %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779655 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
Code produit. 10565291
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80526-82-5 | C4H13NO4S | 171.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80526-82-5
Formule moléculaire C4H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00036149
Clé InChI DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
CID PubChem 157340
Nom IUPAC sulfate d’hydrogène ; tétraméthylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydrogensulfate
Absorbance (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Point de fusion 295.0°C to 297.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.21
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité HPLC
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.