Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 wt% dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284850 500 g Flacon en plastique 500g
10274850 100 g Flacon en plastique 100g
11975441 2,5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10284850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    132.00€ / 500g
    Économisez 10.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide
Note relative au nom 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Point d’ébullition 65.0°C
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.9000g/mL
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.9
Formule moléculaire C4H13NO
Formule linéaire (CH3)4NOH
Numéro MDL MFCD00008280
Quantité 500 g
Point d’éclair 6°C
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
CID PubChem 60966
Poids de la formule 91.15