missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethylsilane 25 mL, Eurisotop

Code produit 17247476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17247476 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17247476 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur U001FS
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Nom chimique ou matériau U001FS
CAS 75-76-3
Couleur Colorless
Quantité 25 mL
Formule moléculaire C4H12Si
Numéro MDL MFCD00008274
Synonyme Tetramethylsilane
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C
Nom IUPAC tetramethylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.