Learn More
Tétraméthylsilane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494524 100 g 100g
11484524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13148.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthylsilane est utilisé comme élément fondamental de la chimie organométallique. Il agit comme produit de synthèse dans la production de chlorosilanes de méthyle. Il sert également de précurseur au dioxyde de silicium ou au carbure de silicium. Il est utilisé comme étalon interne de référence pour l’étalonnage des déplacements chimiques, très importants en spectroscopie RMN 1, 13 et 29. En outre, il est utilisé comme carburant d’aviation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther et la plupart des solvants organiques. Non-miscible avec de l’acide sulfurique froid.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-76-3
Formule moléculaire C4H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
Numéro MDL MFCD00008274
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
CID PubChem 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nom IUPAC Tétraméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 26°C to 27°C
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Point de fusion -100°C
Quantité 100 g
Point d’éclair −27°C (−16°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.359
Densité 0.646
Numéro UN UN2749
Beilstein 1696908
Merck Index 14,9229
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid.
Poids de la formule 88.23
Pourcentage de pureté 99.9%