Learn More
Disulfure de tétraméthylthiurame, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
5g
Code produit. 10113380
Marque: Thermo Scientific Acros 138480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-26-8
Formule moléculaire C6H12N2S4
Poids moléculaire (g/mol) 240.416
Numéro MDL MFCD00008325
Clé InChI KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
CID PubChem 5455
ChEBI CHEBI:9495
Nom IUPAC Diméthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diméthylcarbamodithioate
SMILES CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylthiuram disulfide
Note relative au nom 97%
Point de fusion >142°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2NCS2]2
Quantité 5 g
Beilstein 04, 76
Merck Index 15, 9525
Poids de la formule 240.41
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylthiuram disulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.