Learn More
Tétraoctylétain 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30322903
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Unit Size:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30322903 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30322903 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV17414750DI1000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetraoctyltin
CAS 3590-84-9
Noms d’analytes ou de composants Tetraoctyltin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C32 H68 Sn
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI)
Formule InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Nom IUPAC tétraoctyltanane
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 571.59
Quantité 5 mL
Poids de la formule 572,4343 g/mol