Learn More
Tétraphénylbore de sodium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-199081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10205430
Marque: Thermo Scientific Acros 138520250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tétraphénylbore de sodium, 99,5 %, C24H20BNa, numéro CAS-143-66-8, borate 1-, tétraphényl-, sodium, kalibor de dotite, kalibor, kalignost, kariporu k, tétraphénylborate de sodium, tétraphénylborate de sodium 1-, tétraphénylborure de sodium, tétraphénylbore de sodium, tétraphénylbore sodique, 100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-66-8
Formule moléculaire C24H20BNa
Poids moléculaire (g/mol) 342.22
Numéro MDL MFCD00011494
Clé InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
CID PubChem 2723787
Nom IUPAC Sodium ; tétraphénylboranuide
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylboron sodium
Note relative au nom p.a.
Point de fusion >300.0°C
Couleur Incolore
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4 % min. (Total base)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)4BNa
Quantité 25 g
Merck Index 15, 8818
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 342.21
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraphenylboron sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.