Learn More
Tétraphénylbore de sodium, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905881 500 g Flacon en verre 500g
10351171 25 g Flacon en verre 25g
10311221 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11905881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424455000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-66-8 ∣ C24H20BNa ∣ 342.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-66-8
Formule moléculaire C24H20BNa
Poids moléculaire (g/mol) 342.22
Numéro MDL MFCD00011494
Clé InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
CID PubChem 2723787
Nom IUPAC sodium tétraphényleboranuide
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylboron sodium
Point de fusion >300.0°C
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre granulaire
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)4BNa
Merck Index 15,8818
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 342.21
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraphenylboron sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.