Learn More
Anhydride tétraphénylphtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414044
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 11414044
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11998.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 4741-53-1 | C32H20O3 | 452.509 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4741-53-1
Formule moléculaire C32H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 452.509
Numéro MDL MFCD00044504
Clé InChI RSKXGCFFFZIWNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylphthalic anhydride, 4,5,6,7-tetraphenylisobenzofuran-1,3-dione, acmc-20ajiw, tetraphenylphthalicanhydride, 3,4,5,6-tetraphenylphthalic anhydride, tetraphenyl-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetraphenyl
CID PubChem 78478
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétraphényl-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C3C(=C2C4=CC=CC=C4)C(=O)OC3=O)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylphthalic anhydride
Point de fusion 289°C to 297°C
Quantité 5 g
Beilstein 353504
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 452.51
Pourcentage de pureté 98%