Learn More
Hydroxyde de tétrapropylammonium, 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10576792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10576792 25 g Flacon en plastique 25g
10289460 100 g Flacon en plastique 100g
11975451 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10576792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420730250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4499-86-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire C12H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.37
Numéro MDL MFCD00009360
Clé InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
CID PubChem 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium hydroxide
Note relative au nom 25% in Water
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Nom IUPAC hydroxyde de tétrapropylazanium
Poids de la formule 203.37
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1
Quantité 25 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumhydroxide