Learn More
Acide tétronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428016 5 g 5g
11438016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14079.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
L’acide tétronique est utilisé comme précurseur d’une variété de furanes et de buténolides substitués et à fusion cyclique. Il s’agit d’un bloc de construction acide pour les composés hétérocycliques destinés à des applications médicinales. Il est utilisé pour les réactions sélectives d’O-alkylation impliquant le fluorure de césium. Il est également utilisé pour préparer le 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-one en réagissant avec le 2-amino-benzaldéhyde.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide tétronique est utilisé comme précurseur d’une variété de furanes et de buténolides substitués et à fusion cyclique. Il s’agit d’un bloc de construction acide pour les composés hétérocycliques destinés à des applications médicinales. Il est utilisé pour les réactions sélectives d’O-alkylation impliquant le fluorure de césium. Il est également utilisé pour préparer le 3H-furo[3,4-b]quinoline-1 -un en réagissant avec le 2amino-benzaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’acétonitrile et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts (bases).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-57-1
Formule moléculaire C4H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.07
Numéro MDL MFCD00052187
Clé InChI JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetronic Acid
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Beilstein 108442
Synonyme tetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, furan-2,4 3h,5h-dione, tetrahydrofuran-2,4-dione, beta-tetronic acid, butanoic acid, 4-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, tetronicacid, 2,4-furandione, tetrahydrofuran-3,5-dione, 3,5-dihydrofuran-2,4-dione
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
Nom IUPAC 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
CID PubChem 521261
Poids de la formule 100.07
Pourcentage de pureté 96%
Quantité 5 g