Learn More
Acide tétronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide tétronique est utilisé comme précurseur d’une variété de furanes et de buténolides substitués et à fusion cyclique. Il s’agit d’un bloc de construction acide pour les composés hétérocycliques destinés à des applications médicinales. Il est utilisé pour les réactions sélectives d’O-alkylation impliquant le fluorure de césium. Il est également utilisé pour préparer le 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-one en réagissant avec le 2-amino-benzaldéhyde.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide tétronique est utilisé comme précurseur d’une variété de furanes et de buténolides substitués et à fusion cyclique. Il s’agit d’un bloc de construction acide pour les composés hétérocycliques destinés à des applications médicinales. Il est utilisé pour les réactions sélectives d’O-alkylation impliquant le fluorure de césium. Il est également utilisé pour préparer le 3H-furo[3,4-b]quinoline-1 -un en réagissant avec le 2amino-benzaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’acétonitrile et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts (bases).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetronic acid |
| Point de fusion | ∼140°C (décomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Beilstein | 108442 |
| Synonyme | 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol. |
| Nom IUPAC | 3-hydroxy-2H-furan-5-one |
| CID PubChem | 54683813 |
| Poids de la formule | 100.07 |
| Show More |