Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ C2-Dichlorotriazine
Code produit. 11500776
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11500776
Marque: Molecular Probes™ T30200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Texas Red™ C2-dichlorotriazine
Le Texas Red C2-dichlorotriazine est un colorant réactif avec des maxima d’absorption/émission ∼ 588/601 nm. Les dichlorotriazines modifient facilement les amines dans les protéines et font partie des quelques groupes réactifs qui réagissent directement avec les polysaccharides et autres alcools en solution aqueuse, à condition que le pH soit >9 et que d’autres nucléophiles soient absents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit C2-Dichlorotriazine
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Alcool, amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Dichlorotriazine
Marqueur ou colorant Texas Red™
Type d’étiquette Colorants classiques
Gamme de produits Texas Red
Émission 601