Learn More
Mélange TPH du Texas 169 20000 μg/mL dans le n-pentane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314615 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314615 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000169PE
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline
CAS 68334-30-5, 8006-61-9
Noms d’analytes ou de composants No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix n-Pentane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL