Description
- Excellent retention of inks and toners
- Low particle and ion release
- Latex-impregnated for optimal purity and smoothness
- Minimal static charging prevents pages from sticking
- Sterilisable
- Weight: 75 g/m²
Spécification
Spécification
| Matériau | Bond Paper |
| Réglé | No |
| Width (English) Page | 8.2 in. |
| Longueur (impériale) de page | 11.74 in. |
| Couleur | Rose |
| Couleur de couvercle | Pink |