Learn More
Texwipe™ 10 lingettes à bord soudé Alpha™
Code produit. 11585355 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Type de produit:
Alpha&trade ; 10 lingettes sèches
Lingettes pré-humidifiées AlphaSat™ 10
Solution de saturation:
Alcool isopropylique à 70
Alcool isopropylique à 70 %, eau désionisée à 30 %.
Essuyeur sec
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
400 pièces
Code produit. 11585355
Marque: Texwipe™ TX1012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications de classes ISO 3 et 4
  • Vectra™ traité, purification et inspection de fabrication en continu et mains libres
  • Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
  • Lingette étanche brevetée pour libération de particules et de fibres la plus faible
  • Équilibre optimal entre l’efficacité de l’essuyage, la résistance à l’abrasion et l’absorbance
  • Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Disponible sèches ou stériles et présaturé avec de l’isopropanol. Poids de base : 130 g/m2. Lingettes stériles 19-130 2061- 50 lingettes emballées / boîte à plat, 5 boîtes à plat / boîtes ; 19-165-653 20 lingettes conditionnées par flexpack, 20 flexpack / boîtes.
Spécification
Type de produit Alpha&trade ; 10 lingettes sèches
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester
Poids de base 135
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Double tricotage
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Lingettes idéales pour une utilisation dans de multiples environnements
Solution de saturation Essuyeur sec