Learn More
Texwipe™ AlphaMop™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Type de produit:
Serpillère pour salle blanche
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécialement conçu pour répondre aux besoins des environnements de production ultra-propres. Les couvercles en mousse de polyester lavables et changeables s’adaptent facilement sur une tête rembourrée en mousse plate. Le manche en fibre de verre légère et durable offre un excellent contrôle sur la tête pivotante et permet d’accéder facilement aux zones difficiles à atteindre.
- Permet un changement rapide des surfaces d’essuyage pour adhérer à la housse de la serpillère Alpha™ blanchie en salle blanche du protocole ISO classe 4
- Le tampon en mousse remplaçable garantit que la housse en mousse de polyester soit conforme aux sols texturés et aux autres surfaces
- Maintient une génération ultra-fine de particules et de matières extractibles Résiste à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques couramment utilisés pour le nettoyage et la désinfection tels que les agents de blanchiment, les phénols et les composés d’ammonium quaternaire
- Les têtes de serpillère et les mousses en polyester de rechange AlphaMop sont disponibles séparément (150 têtes et six tampons par boîte)
- Les housses pour serpillères AlphaMop présaturées avec les housses pour serpillères en polyester à double maille 6 % IPA Honeycomb™ 10 ont une texture abrasive (150 couvercles fournis par boîte)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Serpillère pour salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Poignée en fibre de verre 60 po, ensemble à tête unique 15 x 8 po, 6 couvercles de serpillère à franges AlphaWipe en polyester |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications nécessitant une contamination ionique, extractible et à faible teneur en particules, supérieure pour le nettoyage des parois, du sol et du plafond, spécialement conçu pour les environnements de fabrication ultra-propre |
| Matériau | Polyester |