Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Code produit. 15951457 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 in
5,02 in
Largeur (impériale) de la tête:
0,51 in
0,78 in
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Code produit. 15951457
Marque: Texwipe™ STX712A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
  • Surveillance de l’environnement
  • Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
  • Récupération de poudres fines
  • Échantillonnage de surface
  • Prélèvement et transport d’échantillons bactériologiques
  • Spécification
    Longueur (impériale) 5,02 in
    Type de produit Écouvillon
    Longueur (métrique) 127,5 mm
    Matériau PUR
    Largeur (impériale) de la tête 0,51 in
    Largeur (métrique) de la tête 13 mm
    Type de poignée Polypropylène
    Type d’adhésif Liaison thermique intégrale
    Matériau de la poignée Polypropylène
    Type de pointe Rectangulaires
    Matériau de la pointe Polyuréthane