Description
Excellente absorption
Têtes CleanFoam blanchies fabriquées en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 pores par pouce pour une excellente capacité et un excellent amortissement.
- Écouvillons en mousse les plus propres disponibles avec une capacité solvante et une capture de la contamination supérieures
- Traités par solvant pour des niveaux très faibles de résidus non volatils et de génération de particules
- Bonne résistance chimique, peut être utilisé avec des solvants tels que l’alcool isopropylique et pour l’application de lubrifiants et d’autres liquides
- Têtes soudées thermiquement sur des manches en polypropylène, sans adhésifs contaminants. Fabriquées à partir des matériaux les plus propres disponibles
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Specifications
Specifications
| Structure | Partie centrale à tête rigide, poignée compacte |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,118 in |
| Longueur (impériale) | 2,795 in |
| À utiliser avec (application) | Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 71mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 2,32 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 59 mm |
| Show More |