Description
Série High Sorbency
Écouvillons très absorbants pour des applications industrielles comme le nettoyage avec des solvants tels que l’IPA, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, et l’élimination d’excès de matériaux.
- Tête coton-tige disponible avec ou sans gaine en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes
- La protection en mousse douce et non abrasive protège de la libération des fibres
- Longs manches en bois dur pour une solidité et une rigidité garanties
- Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
| Structure | Tête en mousse fixée mécaniquement au noyau du coton-tige, long manche en bois |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,098 in |
| Longueur (impériale) | 6,063 in |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage environnemental, application de lubrifiants et d’onguents, élimination de lubrifiants et d’onguents, nettoyage avec des solvants tels que l’IPA ou l’acétone |
| Couleur de la poignée | Marron |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,5mm |
| Longueur (métrique) | 154mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 4,961 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 126 mm |
| Afficher plus |