Learn More
Texwipe™ Étiquettes pour salle blanche thermique directe
Code produit. p-4186872 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1,5 x 1,5 in
3 x 2 po
4 x 2 po
Conditionnement:
4 rouleaux
Code produit. 15511255
Marque: Texwipe™ TX542D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée
  • Polypropylène à faible dégazage fabriqué avec des lixiviaux ultra-faibles et des particules faibles
  • Sensible à la pression d’expédition rapide
  • Disponible avec deux niveaux d’adhésif différents permettant une adhérence permanente sans laisser de résidus
  • Testé pour les particules de surface, nettoyées et en double emballage
Spécification
Type d’adhésif Acrylique
Format Étiquette
Matériau PP
À utiliser avec (application) Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée
Quantité 1000/Bte
Dimensions (impériale) 4 x 2 po
Dimensions (métrique) 10,1 x 5 cm
Plage de températures (impériale) –20 à 140°F
Plage de températures (métrique) –29 à 60°C
Épaisseur (impériale) 3,3 mil