Learn More
Texwipe™ Écouvillons Microdenier
Code produit. 15395536 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
12,7cm
16,2cm
Type de pointe:
Flexible
Plat
Longueur (métrique) de la poignée:
6 cm
10,1cm
14,6cm
Longueur (métrique) de la pointe:
1,1cm
1,68cm
2,57cm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 15395536
Marque: Texwipe™ TX761MD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
L’écouvillon sans nylon est compatible avec les nettoyants et désinfectants CAQ (chlorure d’ammonium quaternaire)
Matériau en tissu 100 % polyester
Amélioration de l’absorption et effet de mèche rapide
Permet une augmentation du soulèvement et de la capture de particules aussi petites que les microbes
Présente une résistance chimique et fournit un nettoyage sans traînée
Blanchit en salle blanche, ce qui permet des niveaux ultra bas de particules, de NVR (résidus non volatils) et d’ions
Manches en polypropylène vierge à 100 %
Autoclavable pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Conditionnement dans un sachet refermable sans silicone
Applications :
Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique
Récurage de zones à recoins
Élimination d’excès de matériaux, de débris
Nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
Prélèvement de fines poudres
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,126 in
Longueur (impériale) 6,3 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, élimination des matériaux en excès, débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 0,32cm
Longueur (métrique) 16,2cm
Longueur (impériale) de la poignée 5,7 in
Longueur (métrique) de la poignée 14,6cm
Matériau Polyester (100 %)
Longueur (impériale) de la pointe 0,661 in
Longueur (métrique) de la pointe 1,68cm
Largeur (métrique) de la pointe 3,8mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,776 in
Autoclavable Oui
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène, long manche vert clair
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Polyester Microdenier