Learn More
Texwipe™ Lingettes en polypropylène présaturées Polysat™
Code produit. 11505405 Tous les produits Texwipe Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 x 7 in (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 in (28 x 23 cm)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité d’emballage:
1 200/Carton
1000/Carton
480/Paquet
800/Carton
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
480 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) Stérilité Quantité d’emballage unitSize
11505405 11 x 7 in (27,9 x 17,7 cm) Non stérile 800/Carton -
15694977 11 x 9 in (28 x 23 cm) Stérile 480/Paquet 480 pièces
11545405 11 x 9 in (28 x 23 cm) Non stérile 1 200/Carton 1200 pièces
15702406 11 x 9 in (28 x 23 cm) Stérile 1000/Carton 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11505405 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1040
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
  • Fabriqué à partir d’un substrat en polypropylène fondu-soufflé 100 % doux
  • présaturée avec 70 % d’alcool isopropylique / 30 % de solution d’eau déionisée
  • Faible génération de particules et faibles niveaux de solvants extractibles
Informations sur la commande
Disponible dans un emballage pratique dans un FlexPack refermable™ ou en conditionné en vrac dans un sac refermable facile à transporter.
Spécification
Type de produit Lingettes pré-humidifiées PolySat™
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 27,9
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 17,7 cm
Matériau Polypropylène
Poids de base 35
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 11 x 7 in (27,9 x 17,7 cm)
À utiliser avec (application) Conçu pour le nettoyage des équipements et autres surfaces environnementales pendant et après le flux de production, convient pour essuyer l'extérieur des équipements de production dans des environnements contrôlés.
Quantité d’emballage 800/Carton
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%.
Stérilité Non stérile
Comprend 4 sachets de 200 lingettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol