Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Code produit. 15624987 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
12000 pièces
1500 pièces
300 pièces
3000 pièces
6000 pièces
Code produit. 15624987
Marque: Texwipe™ TX604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Les lingettes non tissées économiques à usage unique fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique.
  • Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
  • Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
  • Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
  • Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingettes sèches TechniCloth™
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Polyester Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 69
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Conçu pour l'essuyage à usage général où l'économie et la propreté sont d'une importance cruciale, idéal pour les applications où un pouvoir d'absorption élevé et une faible quantité d'extractibles sont des considérations primordiales.