Description
- Présaturées
- Les lingettes non tissées polyvalentes économiques fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-humidifiées TechniSat™ |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 20,32 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 15,24 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 69 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 8 x 6 in (20,32 x 15,24 cm) |
| Afficher plus |