Description
- Présaturées
- Les lingettes non tissées polyvalentes économiques fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-humidifiées TechniSat™ |
| Longueur (impériale) | 11 in |
| Longueur (métrique) | 27,9 |
| Largeur (impériale) | 11 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 69 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 11 x 9 in (28 x 23 cm) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol