Learn More
Texwipe™ 10 lingettes pour salle blanche stériles TexTra™ et TexTra™
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
- Les lingettes épaisses à une épaisseur assurent l’absorbance des lingettes à deux épaisseurs
- La construction à serrage serré offre une bonne résistance à l’abrasion pour les applications d’essuyage rigoureuses
- Faibles niveaux de libération de particules, d’ions et de résidus non volatils
- Les lingettes TexTra 10 sont dotées d’un bord thermoscellé pour empêcher la libération de particules et de fibres
- Lingettes stériles irradiées aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et à double emballage dans des sacs à solvant
Informations sur la commande
Empilés.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes TexTra™10 |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 233 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Bords | Scellé |
| Afficher plus |