Learn More
Texwipe™ Lingettes Vertex™
Code produit. 16395395 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Type de produit:
Essuyeurs à sec
Essuyeurs à sec
Lingettes humides
Quantité d’emballage:
100/Sachet
150/Sachet
50/sachet
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
200 pièces
Code produit. 16395395
Marque: Texwipe™ TX42
Il en reste null
Ajouter au panier
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Pour une résistance maximale à l’abrasion
  • 100 % polyester
  • Lingette sèche
  • Conception à double maille
  • Bords coupés au laser
  • non stériles
  • Disponibles en haute durabilité, en haute absorbance et en série Microdenier
  • La capacité d’absorption est comprise entre 350 et 450 ml/m2
Tekniske data
Type de produit Essuyeurs à sec
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Double tricotage
Bords Laser scellé tranchant
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation sur les surfaces à bords tranchants et le contrôle des déversements
Quantité d’emballage 100/Sachet
Stérilité Non stérile
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.