Learn More
Texwipe™ Lingettes Vertex™
Product Code. p-4316950 Shop All Texwipe Products
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Type de produit:
Essuyeurs à sec
Essuyeurs à sec
Lingettes humides
Quantité d’emballage:
100/Sachet
150/Sachet
50/sachet
Unit Size:
1000 pièces
1500 pièces
200 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15515130
Brand: Texwipe™ TX29
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour une résistance maximale à l’abrasion
  • 100 % polyester
  • Lingette sèche
  • Conception à double maille
  • Bords coupés au laser
  • non stériles
  • Disponibles en haute durabilité, en haute absorbance et en série Microdenier
  • La capacité d’absorption est comprise entre 350 et 450 ml/m2
Specifications
Type de produit Essuyeurs à sec
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Double tricotage
Bords Laser scellé tranchant
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation sur les surfaces à bords tranchants et le contrôle des déversements
Quantité d’emballage 150/Sachet