Learn More
Ebro Electronic™ Série d'hygromètres TFH 610 / TFH 620
Click to view available options
Précision de la température:
plusmn;0,3deg;°C
plusmn;0,5deg;°C
Plage de températures (métrique):
0°C à 60°C
0°C à 50°C
Précision:
±2 % HR
±2,5 % HR
Conditionnement:
1 pièce
Description
- robuste et résistant aux chocs
- Haute précision
- °C/°F sélectionnable
- Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans li>Désactivation automatique
Spécification
Spécification
| Type | Thermo-hygromètre |
| Taux d’humidité | 0 à 100% |
| Résolution | 0,1 % HR |
| Précision | ±2 % HR |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 60°C |
| Précision de la température | plusmn;0,3deg;°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Dimensions (L x l x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Poids (métrique) | 90 g |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage en usine |