Learn More
Ebro Electronic™ Série d'hygromètres TFH 610 / TFH 620
GREENER_CHOICE
Code produit. 11753509
Click to view available options
Précision de la température:
plusmn;0,3deg;°C
plusmn;0,5deg;°C
Plage de températures (métrique):
0°C à 60°C
0°C à 50°C
Précision:
±2 % HR
±2,5 % HR
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11753509
Brand: Ebro Electronic™ 13405610A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Hygromètre pour mesurer l'humidité et la température.
  • robuste et résistant aux chocs
  • Haute précision
  • °C/°F sélectionnable
  • Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans
  • li>Désactivation automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 0 à 100%
Résolution 0,1 % HR
Précision ±2,5 % HR
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Précision de la température plusmn;0,5deg;°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 115 x 54 x 22 mm
Poids (métrique) 90 g
Comprend Fixed humidy probe