Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre à infrarouge TFI 250
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;60° à 550°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre IR -60/+550°C
• Visée laser
• Certificat usine
• Boîtier blanc, robuste en plastique ABS
• Mesure °C ou °F
• Deux facteurs d'émissivité fixes pour denrées et stockage
• Thermomètre IR TFI250 avec certificat
• Visée laser
• Certificat usine
• Boîtier blanc, robuste en plastique ABS
• Mesure °C ou °F
• Deux facteurs d'émissivité fixes pour denrées et stockage
• Thermomètre IR TFI250 avec certificat
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Factory calibration certificate |
| Dimensions (L x l x H) | 153 x 115 x 48 mm |
| Émissivité | 0.95 standard, adjustable from 0.1 to 1.0 |
| Modèle | TFI 250 |
| Résolution | ±0.1°C |
| Poids (métrique) | approx. 177 g |
| Température max. (métrique) | 550°C |
| Température min. (métrique) | -60°C |
| Plage de températures (métrique) | minus;60° à 550°C |
| Précision | ±1,5°C |