Learn More
Tocris Bioscience™ TFM-4AS-1
GREENER_CHOICE
Code produit. 18065972
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18065972
Marque: Tocris Bioscience™ 3813/10
Selective androgen receptor modulator (SARM)
Potent selective androgen receptor modulator (SARM) (IC50 = 30 nM). Steroidal compound. Exhibits limited effects on reproductive tissues and sebaceous glands; does not repress AP-1-sensitive MMP-1 reporter. Inhibits 5α-reductase type I and II (IC50 values are 2 and 3 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188589-61-9
Formule moléculaire C27H33F3N2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau TFM-4AS-1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 474.56
Pureté >98%
Poids moléculaire 474.568