missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TFPI Antibody Pair [HRP]

Code produit 18218107 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18218107 15 plaques 15 pièces
18687660 5 plaques 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18218107 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP27953115PLATES

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse TFPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 24 pg/mL
Sensibilité du dosage 23.44-1500 pg/mL
Doser Sandwich ELISA
Conjugué HRP
Type de produit Antibody Pairs
Spécificité This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse TFPI.
Espèces cibles Mouse
À utiliser avec (application) ELISA sandwich
Alias de gène convertin, EPITFPI1LACITFI, Extrinsic pathway inhibitor, Lipoprotein-associated coagulation inhibitor, tissue factor pathway inhibitor, tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor)
Identification génétique (Entrez) 7035
Symbole de gène(s) TFPI
Espèces hôtes Rabbit
Contenus des kits
  • Detection Antibody: 0.25 mg/mL rabbit anti-TFPI monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % glycerol, pH 7.4).
  • Capture Antibody: 0.4 mg/mL of rabbit anti-mouse TFPI monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 38 ng of recombinant mouse TFPI.
  • Quantité 15 plaques
    État réglementaire RUO
    Conditions de stockage Storage is content dependent.
    Cible TFPI
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1.5 ng/mL is recommended.
    Afficher plus Afficher moins
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.