Learn More
Thermo Scientific™ Coffret de rotor swing-out TH-641
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Traitez vos échantillons efficacement avec le coffret de rotor swing-out Thermo Scientific™ TH-641.
Système de scellage UltraCrimp/ClearCrimp (03920), jauge à sertir de rechange (03919), bouchons et capuchons supplémentaires (03045), outil de retrait de tube (12826), portoirs pour tubes (deux) (03726) à commander séparément. Consultez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuse sur pieds Thermo Scientific Sorvall WX Ultra
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement zonal de l’ARN et des particules subcellulaires
Spécification
Spécification
| Description | Coffret de rotor swing-out TH-641 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 6 x 13,2 mL |
| FCR max. | 287 660 x g |
| Vitesse max. | 41 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 153,2 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 71,9 mm |
| Facteur K | 114 |
| Longueur max. du tube | 89 mm |
| Afficher plus |