Learn More
Thalidomide, Mikromol™
Code produit 30051376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0940.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Thalidomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Noms d’analytes ou de composants rac-Thalidomide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
SMILES O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Nom IUPAC 2-(2,6-dioxopipéridine-3-yl)isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 258,0641 g/mol