Learn More
Acétate thallique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10299460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10299460 100 g Flacon en verre 100g
10762084 5 g Flacon en verre 5g
10381781 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10299460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420751000
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 2570-63-0
Formule moléculaire C6H9O6Tl
Poids moléculaire (g/mol) 381.51
Numéro MDL MFCD00008698
Synonyme Acetic acid, thallium(III) salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallic acetate
Point de fusion 182°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 381.51
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement