Learn More
Chlorure de thallium(I), 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thallium(I) chloride |
| Point de fusion | 430°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN1707 |
| Merck Index | 14,9260 |
| Poids de la formule | 239.82 |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
| Indice de réfraction | 2.247 |
| Afficher plus |