Learn More
Éthoxyde de thallium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364909 5 g 5g
11374909 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 078131.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20398-06-5 | Molecular Formula: C2H5OTl | Molecular Weight: 249.441 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20398-06-5
Formule moléculaire C2H5OTl
Poids moléculaire (g/mol) 249.441
Numéro MDL MFCD00009072
Clé InChI DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
CID PubChem 30143
Nom IUPAC Éthanolate ;thallium(1+)
SMILES CC[O-].[Tl+]
Spécification
Point d’ébullition 130°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Thallium (I) ethoxide
Point de fusion -3°C
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6714
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.493 g/mL
Formule linéaire TlOCH2CH3
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 249.43
Pourcentage de pureté 98%